Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Medical Mask with Ties
The construction of this mask offers a high level of breathability without jeopardizing filter efficiency.
Marca:  Kolmi Hopen™ M31201-30
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.52000kg
Codice prodotto. 17770189
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Very high breathability and comfort
  • Layers (interior to exterior): spunbond polypropylene, meltblown polypropylene, spunbond polypropylene
  • Manufactured in ISO 8 clean room (particle and microbiological control)
  • Type IIR splash protection in accordance with ISO standard 22609:2004
Specifica
Specifica
Green
Polypropylene
Pleated
Yes
Medical
Ties
175 x 95 mm
(EU) 2017/745, ISO 13485, EN 14683, EN ISO 14971
≥98%
40 Pk.