Learn More
Cole-Parmer™ Kit per la pulizia di componenti ottici in laboratorio
Keep lenses dust and particle free with this cleaning kit. Optic Cleaning Kit for Instruments Lenses is ideal for microscopes, magnifiers and lenses. The cleaning solution effectively removes oils and residues from the optic surface.
Marca: Cole-Parmer™ 46301-10
41.04 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21687" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-63-0 Peso : 0.11700kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
- Includes: StaticWisk™ anti-static brush, SpeckGRABBER™ probe, Tiger Cloth™ anti-static microfiber cleaning cloth and a 1 oz. bottle of Precision Cleaning Solution™.
Specifica
Optics Cleaning Kit | |
Kinetronics |
Sicurezza e movimentazione
- isopropyl alcohol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: isoprpyl alcohol