Learn More
Sartorius™ Puntali per pipette Biohit™ in polipropilene Optifit
Una soluzione economica per risparmiare spazio, migliorare la fruibilità e garantire la purezza. I puntali Sartorius™ Optifit in confezioni FlexiBulk forniscono la stessa qualità dei puntali Optifit per l'uso con le pipette Biohit™, in una pratica confezione. Disponibili con capacità del puntale da 200, 350, 1000 e 1200 μl, inclusa un'opzione a foro largo.
Marca:  Sartorius™ LH-B791204
19.66 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Codice prodotto. 15340645
  • 28.40€ / pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Optifit Tips
  • Perfect fit and seal to ensure the highest possible accuracy and precision
  • Ergonomic and light tip attachment/ejection via the Optiload feature in Sartorius pipettes
  • Color coded for easy matching with suitable Sartorius pipettes
  • Wide bore tips available for better dispensing of difficult samples, such as viscous liquids
  • ™™™™™ 
  • Compliant with ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485 quality standards
FlexiBulk Packaging
  • Convenience and savings
    • Combines the low cost of bulk tips with saving space and improving usability
    • Reduces size of packaging up to 40% and cuts packaging waste by nearly 50%
    • Materials in the FlexiBulk pack are 100% suitable to be used as energy waste
    • &
    • Easy open/close lid for easy tip access and for protecting tips
  • Quality and purity
    • Includes the exact same, high-quality tips as other packaging options
    • Ensures tip purity with lot-specific certificates
    • Nonsterile tips are certified free of RNase, DNase and endotoxins
    • Manufactured under ISO Class 8 cleanroom conditions
    • Lid provides an airtight seal during transport and storage for secured purity
Specifica
Specifica
μ
7.15cm
Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Flexibulk
Viola
Optifit
Non sterile
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Per il lavoro di ogni giorno nei laboratori
480
™, ™™, Pipettatore universale
PP (polipropilene)