Learn More
ORAI2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | ORAI2 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.17 mg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16810155
|
Proteintech
20592-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800155
|
Proteintech
20592-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Antigen stimulation of immune cells triggers Ca++ entry through Ca++ release-activated Ca++ (CRAC) channels. ORAI2 is one of two mammalian homologs to ORAI1, a recently identified four-transmembrane spanning protein that is an essential component of CRAC. Like ORAI1, ORAI2 has been shown to function as a highly selective Ca++ plasma membrane channel that is gated through interactions with STIM1, the store-activated endoplasmic reticulum Ca++ sensor, although at a lesser efficacy than ORAI1.Specifica
| ORAI2 | |
| Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q8BH10, Q96SN7 | |
| 269717, 80228 | |
| ORAI2 Fusion Protein Ag14540 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ORAI2 |
| 0.17 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| C7orf19, CBCIP2, ORAI2, Protein orai 2, TMEM142B, Transmembrane protein 142B | |
| ORAI2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |