Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Electrode Extension Cables
Extend the length of an electrode cable by 15' (4.57m) when using the Thermo Scientific™ Orion™ Electrode Extension Cables.
Marca:  Thermo Scientific™ 910027
190.95 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 10272491
  • 201.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Extend the length of an electrode cable by 15' (4.57m) when using the Thermo Scientific™ Orion™ Electrode Extension Cables. Can be used with Orion ATC probes, any reference electrode with 2mm pin tip connector or any electrode with a BNC connector.
Specifica
Specifica
BNC
Meters and Probes with BNC Connectors
15 ft.
15 ft. Extension Cable, BNC connector
Electrode Extension Cable
4.57 m