Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and Special Reagents
Misurazioni ISE più accurate e riproducibili con i correttori di forza ionica (ISA) e i reagenti speciali Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 941609
292.00 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 139-33-3 Peso : 0.49500kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
Misurazioni ISE più accurate e riproducibili con i correttori di forza ionica (ISA) e i reagenti speciali Thermo Scientific™ Orion™. I correttori di forza ionica sono impiegati nelle analisi con elettrodi ionoselettivi e i reagenti speciali con alcuni elettrodi ionoselettivi.
Garanzia: primo utilizzo
Ionic strength adjuster is added to all samples and standards to create a uniform background ionic strength, which provides more reproducible measurements. The ammonia pH-adjusting ISA (951211) and low-level ammonia pH-adjusting ISA (951210) both include a pH-indicating blue dye for instant verification of correct pH in ammonia samples and standards with no pH measurement required. The ammonia pH-adjusting ISA (951211) prevents complexation of ammonia and inhibits formation of metal hydroxides, allowing determination of total ammonia in the sample and increasing the accuracy of results. The low-level ammonia pH-adjusting ISA (951210) is ideal for ammonia samples with a concentration of 10ppm and below that do not contain metal interferences.
All ionic strength adjusters and special reagents are packaged as one 1 pint (475mL) bottle, except:
- Cat. No. 941709 is packaged as two 1 quart (2 x 1L) bottles
- Cat. No. 941609 is packaged as four 1 pint (4 x 475mL) bottles
- Cat. No. 940909 is packaged as one 1 gallon (3.7L) bottle
- Cat. No. 940999 is packaged as four 1 gallon (4 x 3.7L) bottles
Specifica
10 ppm | |
Ion Selective Electrode | |
Ionic strength adjustors used for analysis with ion selective electrodes and special reagents used with some ion selective electrodes |
Sulfide Anti-Oxidant Buffer (SAOB) for Sulfide Electrode | |
Ion Selective Electrode Reagents | |
4 x 475 mL |
Sicurezza e movimentazione
- SULPHIDE-SAOB REACTIF
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.