Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and Special Reagents
Misurazioni ISE più accurate e riproducibili con i correttori di forza ionica (ISA) e i reagenti speciali Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 841111
60.80 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1336-21-6 Peso : 0.47500kg Transport : UN number : 2672 Chem class : 8 Pack group : III
Descrizione
Misurazioni ISE più accurate e riproducibili con i correttori di forza ionica (ISA) e i reagenti speciali Thermo Scientific™ Orion™. I correttori di forza ionica sono impiegati nelle analisi con elettrodi ionoselettivi e i reagenti speciali con alcuni elettrodi ionoselettivi.
Garanzia: primo utilizzo
Ai campioni e agli standard viene aggiunto un correttore di forza ionica per creare una forza ionica di sfondo uniforme e garantire misurazioni più riproducibili. The ammonia pH-adjusting ISA (951211) and low-level ammonia pH-adjusting ISA (951210) both include a pH-indicating blue dye for instant verification of correct pH in ammonia samples and standards with no pH measurement required. The ammonia pH-adjusting ISA (951211) prevents complexation of ammonia and inhibits formation of metal hydroxides, allowing determination of total ammonia in the sample and increasing the accuracy of results. The low-level ammonia pH-adjusting ISA (951210) is ideal for ammonia samples with a concentration of 10ppm and below that do not contain metal interferences.
All ionic strength adjusters and special reagents are packaged as one 1 pint (475mL) bottle, except:
- Il modello N. No. 941709 is packaged as two 1 quart (2 x 1L) bottles
- Il modello N. No. 941609 is packaged as four 1 pint (4 x 475mL) bottles
- Il modello N. No. 940909 is packaged as one 1 gallon (3.7L) bottle
- Il modello N. No. 940999 is packaged as four 1 gallon (4 x 3.7L) bottles
Specifica
10 ppm | |
Ion Selective Electrode | |
Regolatori della forza ionica utilizzati per analisi con elettrodi ionoselettivi e reagenti speciali utilizzati con alcuni elettrodi ionoselettivi | |
475 mL |
Ionic Strength Adjustor Buffer Solution for Sodium Ion Selective Electrodes, 475mL | |
Ion Selective Electrode Reagents | |
Flacone |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: water, ammonium chloride, ammonium hydro
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.