Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Filling Solution
Use this pH electrode filling solution with pH electrodes and reference electrodes.
Marca: Thermo Scientific™ 900004
106.40 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Filling Solution with pH electrodes and reference electrodes. Packaged as five 2 oz. (5 x 60mL) bottles.
- Only use ROSS™ filling solution (810007) with ROSS™ and ROSS Ultra™ pH electrodes to prevent damaging the ROSS electrodes
- When the single junction reference electrode (900100) or double junction reference electrode (900200) are used with Orion ion selective electrodes (ISE), refer to the recommended ISE filling solution listed in the ISE user guide
Specifica
Standard, Specialty, PerpHecT Ag/AgCl and Single Junction Refillable Green pH Electrodes Used in Low Ionic Strength Samples | |
pH Electrode Filling Solution | |
60 mL |
pH Electrodes and Reference Electrodes, Only use ROSS filling solution (810007) with ROSS™ and ROSS Ultra™ pH electrodes to prevent damaging the ROSS electrodes | |
Filling |
Sicurezza e movimentazione
- Reference Electrode Filling Solution
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: triton-X, silver nitrate
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.