Learn More
ORP Test and Maintenance Equipment pH 7, WTW™
41.11 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Imballaggio:
Bottle
Descrizione
Contrary to pH electrodes, ORP electrodes do not require any adjustment, but merely a test in a special solution that generates a reproducible millivolt signal. The filling for the ORP electrodes is the usual 3 molar KCI solution, if not described otherwise. A special electrolyte is needed for the silver electrode. The metal surfaces of the platinum electrodes can be conditioned or cleaned with the SORT/-RH.
Specifica
Punti di ebollizione | 100°C |
Colore | Yellow |
Densità | 1g/cm3 |
pH | 7 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 250 mL |
Imballaggio | Bottle |