Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE ovale
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione Fisherbrand; in PTFE ovali producono una turbolenza ottimale per fiasche e contenitori a fondo tondo.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Codice prodotto. 16285831
  • 28.18€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Provides excellent turbulence for round-bottom flasks and containers
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
20 mm
Bianco
Palloni a fondo sferico
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Ovale
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE
2/conf.
50 mm