Learn More
S Murray™ Bottiglie per liquido di lavaggio ovali
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Descrizione
- Sold in packs of 5
- Narrow screw neck
Specifica
Altezza (sistema metrico) | 190 mm |
Product Type | Spruzzetta |
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Da utilizzare con (applicazione) | Uso generale |
Materiale | MDPE |
N. per confezione | Confezione da 5 |
Larghezza (sistema metrico) | 80 mm |
Colore chiusura | Naturale |
Closure Included | Sì |
Forma | Ovale |