Learn More
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes
Secure, liquid-tight seal for plastic and glass culture tubes. Available in sizes that fit 10 mm, 12 mm, 13 mm, and 16 mm round bottom culture tubes.
15.20€ - 227.00€
Specifica
Product Type | Overfit Cap |
---|---|
Pre-sterilizzato | No |
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Materiale | Polyethylene USP Class VI |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17264406
|
Labcon
3303-800-000-9 |
10 mm | Natural |
15.20€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17234416
|
Labcon
3303-809-000-9 |
10 mm | Assorted (red, yellow, blue, green and orange) |
15.45€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17244416
|
Labcon
3304-800-000-9 |
12 mm | Natural |
18.05€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17214426
|
Labcon
3304-809-000-9 |
12 mm | Assorted (red, yellow, blue, green, orange) |
17.85€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17567606
|
Labcon
3403-807-000-9 |
13 mm | Blue |
227.00€
pezzi 10000 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17224426
|
Labcon
3403-800-000-9 |
13 mm | Natural |
21.80€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17204436
|
Labcon
3504-800-000-9 |
16 mm | Natural |
23.05€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17284406
|
Labcon
3303-803-000-9 |
10 mm | Orange |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17274416
|
Labcon
3304-804-000-9 |
12 mm | Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17264416
|
Labcon
3304-803-000-9 |
12 mm | Orange |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17254416
|
Labcon
3304-802-000-9 |
12 mm | Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17204426
|
Labcon
3304-808-000-9 |
12 mm | Green |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17294416
|
Labcon
3304-807-000-9 |
12 mm | Blue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17284416
|
Labcon
3304-806-000-9 |
12 mm | Purple |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17274406
|
Labcon
3303-802-000-9 |
10 mm | Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17224416
|
Labcon
3303-808-000-9 |
10 mm | Green |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17254426
|
Labcon
3403-804-000-9 |
13 mm | Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17244426
|
Labcon
3403-803-000-9 |
13 mm | Orange |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17234426
|
Labcon
3403-802-000-9 |
13 mm | Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17284426
|
Labcon
3403-808-000-9 |
13 mm | Green |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17214416
|
Labcon
3303-807-000-9 |
10 mm | Blue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17264426
|
Labcon
3403-806-000-9 |
13 mm | Purple |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17204416
|
Labcon
3303-806-000-9 |
10 mm | Purple |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17294426
|
Labcon
3403-809-000-9 |
13 mm | Assorted (red, yellow, blue, green, orange) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17234436
|
Labcon
3504-804-000-9 |
16 mm | Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17224436
|
Labcon
3504-803-000-9 |
16 mm | Orange |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17214436
|
Labcon
3504-802-000-9 |
16 mm | Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17264436
|
Labcon
3504-808-000-9 |
16 mm | Green |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17254436
|
Labcon
3504-807-000-9 |
16 mm | Blue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17244436
|
Labcon
3504-806-000-9 |
16 mm | Purple |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17294406
|
Labcon
3303-804-000-9 |
10 mm | Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17274436
|
Labcon
3504-809-000-9 |
16 mm | Assorted (red, yellow, blue, green, orange) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Designed to easily recap blood drawing tubes, glass test tubes, and plastic culture tubes, Overfit Caps are ideal for protocols that require centrifugation, agitation,
and refrigeration. - Offered in a variety of bright colors, Labcon's Overfit Caps are the ideal alternative to costly parafilm or plug caps that are prone to evaporation.
- Cap includes integral thumb lever for easy opening and vertical ridges for secure grip
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
Overfit Cap | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
Polyethylene USP Class VI | |
1000/Bag, 10 Bags/Cs. | |
Non-sterile | |
Single-use |
No | |
Not Autoclavable | |
Protocols that require centrifugation, agitation, and refrigeration | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
Culture Tubes |