Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs.
Marca:  Thermo Scientific™ D1-10D
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22000kg
Codice prodotto. 15459543
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis Systems.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
Specifica
Specifica
Standard; 10 teeth; 1.5mm thick
Owl
10
Owl™ D2 Wide Gel Electrophoresis System
Comb
1.5 mm