Learn More
Thermo Scientific™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 teeth
Cast one to five gels simultaneously with the Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster, one of the simplest devices to cast gradient gels.
Marca:  Thermo Scientific™ P2-18G
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11963055
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Cast one to five gels simultaneously with the Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster, one of the simplest devices to cast gradient gels.
  • With an external gradient maker, gels can be cast with ease and great reproducibility
  • The design and format of this unit will provide years of service in your lab
Specifica
Specifica
Offset glass
20 cm to 42 cm x 48 cm
0.18 in.
20 cm
Fisherbrand P2-CST System
Offset Glass
18 cm