Learn More
Oxalic Acid Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073355
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
6153-56-6
C2H6O6
126.064
149102
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
61373
oxalic acid;dihydrate
C(=O)(C(=O)O)O.O.O
6153-56-6
C2H6O6
126.064
149102
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
61373
oxalic acid;dihydrate
C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Oxalic Acid Dihydrate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 500 g
Colore White
Peso formulazione 126.04g/mol
Pressione del vapore 21.5mbar 50
pH 1.3
Punto di fusione 98°C
Forma fisica Powder/Solid