Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxytetracycline Dihydrate 95%
Catalog Number p-177929
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
6153-64-6
C22H28N2O11
496.469
MFCD00151234
IMLJLCJZQLGHJS-JEKSYDDFSA-N
54680691
(4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;dihydrate
CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O.O.O
6153-64-6
C22H28N2O11
496.469
MFCD00151234
IMLJLCJZQLGHJS-JEKSYDDFSA-N
54680691
(4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;dihydrate
CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O.O.O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Oxytetracycline dihydrate
Tipo Oxytetracycline Dihydrate
Nota nome 95%
Forma fisica Crystalline Powder
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Indice di Merck 14, 6976
Imballaggio Glass Bottle
Peso formulazione 496.46
Rotazione specifica On anhydrous substance: -203° to -216° (20°C, 589nm) (c=1, 0.1M HCl)
Percent Purity ≥94% (on anhydrous substance)
Acqua 4 to 8%
Colore Yellow
Quantità 10 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxytetracycline dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.