Learn More
p-Toluenesulfonic Acid, 12% in Acetic Acid, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 421220010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 104-15-4 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
p-Toluenesulfonic acid | |
12% in Acetic Acid | |
116.0°C | |
MFCD00064387 | |
11 to 13% (Alkalimetry) | |
1.0700g/mL | |
p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, tosylic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-methylbenzenesulfonic acid | |
JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N | |
4-methylbenzenesulfonic acid | |
6101 | |
172.2 | |
Glass bottle | |
1.07 | |
41°C |
Colorless to Yellow | |
104-15-4,64-19-7 | |
C7H8O3S | |
11, 97 | |
01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507 | |
15, 9692 | |
Solubility in water: soluble. | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O | |
172.198 | |
CHEBI:27849 | |
Pure | |
1.3825 to 1.3845 | |
1 kg | |
Solution |
Sicurezza e movimentazione
- p-Toluenesulfonic acid, 12% in acetic acid
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/