Learn More
Sartorius™ Peso di calibrazione OIML classe F1 senza certificato di calibrazione DAkkS in acciaio inox
Ensure accurate calibration and weighing. Fisherbrand™ Stainless Steel F1 Cylindrical Calibration Weight is a highly accurate individual weight with a nominal mass between 1g and 10kg. These cylindrical weights conform to class F1 requirements.
Marca:  Sartorius™ YCW4238-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 10665951
  • 81.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
La linea di pesi di riferimento Fisherbrand™ Reference Line è composta da pesi cilindrici standard. Realizzati in acciaio inox di lunga durata e conformi alla classe OIML F1 per usi con bilance di classe II.
  • Disponibili in diversi valori di massa nominale, da 2 a 10,000g
  • Ideale per controllo qualità, in conformità con ISO 9001ff
    • Strumenti di regolazione, analisi e calibrazione per bilance di classe II
    • Controllo qualità per bilance con meno di 300,000 livelli
    • Pesi per calibrazione e per calibrazione ufficiale di altri pesi, di classi inferiori
      (F2, F3, M1, M2 e M3)
Specifica
Specifica
Peso per calibrazione cilindrico
F1
Plastica
20 g