Learn More
3M™ Tute protettive in polipropilene/polietilene con pellicola laminata in colore bianco
142.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
142.00 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
142.00 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
4 X-Large
Altezza (sistema imperiale):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico):
167 - 176 cm
179 - 187 cm
Da 164 a 170 cm
Da 174 a 181 cm
Da 186 a 194 cm
Da 194 a 200 cm
Da 200 a 206 cm
Descrizione
- Designed to be comfortable and highly protective
- Excellent barrier against dry particles and certain limited liquid chemical splash
- Biological protection tested to EN 14126
- Soft, well-draping, laminated microporous material
- Certified to also protect against radioactive particles and biological agents and reduce build up of static charge
- Super low linting
- Suitable for a wide range of applications including within many cleanrooms
Specifica
Product Type | Tuta protettiva |
Size | Large |
Materiale | Polietilene e poliestere/polietilene laminato |
Colore | Bianco |
Monouso | Sì |
Stile vita | Elastico |
Ankle Style | Elastico |
Stile polso | Intrecciato |
Hood Type | A tre pannelli |
Tipo di chiusura | Zip a doppio cursore con risvolto frangivento sigillato |