Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Guanti ambidestri in Nitrile™ viola - Viola
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
22.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I guanti viola Kimtech™ in Nitrile™ offrono livelli di protezione impareggiabili per applicazioni complesse nei settori delle scienze biologiche e della produzione farmaceutica. Il materiale in nitrile di alta qualità garantisce una protezione ottimale in caso di necessità.Il materiale polimerico sintetico in nitrile è progettato per essere comodo e affidabile, con polpastrelli goffrati per una presa ottimale e un'impermeabilità eccellente (AQL 0.65) per ridurre il rischio di microfori. I guanti sono ambidestri e presentano polsini bordati per essere indossati più facilmente e offrire una maggiore resistenza, senza pericolo di strappare il materiale.I nostri guanti di sicurezza in nitrile sono anche sottoposti a prove antistatiche per evitare inconvenienti con campioni e apparecchiature e sono privi di lattice, silicone e polveri.I guanti Nitrile™ viola assicurano comodità e protezione alle mani, per condurre attività di ricerca senza rischi di contaminazione. I guanti sono progettati con certificazione DPI Cat III conformemente alla direttiva UE 2016/425, sono ideali per l'uso in applicazioni ad alto rischio e approvati per il contatto alimentare.Taglie disponibili/Codici:XS - 90625S - 90626M - 90627L - 90628XL - 90629 10 cartoni x 100 guanti ambidestri viola, L, (totale 1.000)
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 per la protezione da VIRUS e microrganismi- Idoneità al contatto alimentare
- Guanti leader nel settore che offrono protezione, pulizia e qualità imbattibili.
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da numerose sostanze chimiche, inclusi i farmaci citotossici.
- I guanti sono ambidestri e sottoposti a test antistatici per proteggere l'utilizzatore e le apparecchiature.
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente.
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.
- Sono privi di lattice naturale, silicone e polveri, riducendo il rischio di irritazione della pelle.
- Disponibili in varie misure, da XS a XL.
Specifica
Certificazione/Conformità | DPI di Categoria III classificato in base alla Direttiva del Consiglio CE 89/686/CEE. Testato in conformità alle norme EN420:2003, ISO 16604 procedura B:2004, EN1149-5:2003, EN421:2004, soddisfa o supera il controllo AQL 0.65 G1 per i fori, ISO 9001 e ISO 13485, FDA CFR 21 parte 82 |
Classificazione | DPI di Categoria III |
Colore | Viola |
Monouso | Single-use |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Powder Free |
Product Type | Guanti in nitrile |
Size | Large |
Vedi altri risultati |