missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p63 (Squamous, Basal & Myoepithelial Cell Marker) Mouse, Clone: TP63/2427, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 8626-MSM7-P1

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15951138

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    554.40€
    478.00€ / 100µg
    Risparmia 76.40€
    13% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

p63 (Squamous, Basal & Myoepithelial Cell Marker)
Nuclear
TP63/2427
Unconjugated
Mouse
63kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
8626
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human p63 protein
HEK293 cells or Prostate Carcinoma or Lung or bladder squamous cell carcinoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato