Learn More
p63 (Squamous, Basal & Myoepithelial Cell Marker) Mouse, Clone: TP63/2427, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
Antigene p63 (Squamous, Basal & Myoepithelial Cell Marker)
Clone TP63/2427
Concentrazione 200μg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15941138
Vedere i documenti
EnquireBio
8626-MSM7-P0
20 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15951138
Vedere i documenti
EnquireBio
8626-MSM7-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
573.00€
478.00€ / 100µg
Risparmia 95.00€
16% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
p63 (Squamous, Basal & Myoepithelial Cell Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human p63 protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
63kDa
TP63/2427
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
8626
IgG2b κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Nuclear
HEK293 cells or Prostate Carcinoma or Lung or bladder squamous cell carcinoma