missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PABPC1 PABP Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D8B5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | PABPC1 PABP |
|---|---|
| Clone | 3D8B5 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16869025
|
Proteintech
66809-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16859025
|
Proteintech
66809-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The PABPC1, PABP antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PABPC1, PABP. This antibody recognizes human, rat antigen. The PABPC1, PABP antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
| PABPC1 PABP | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 26986 | |
| Primary |
| 3D8B5 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat | |
| IgG1 |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto