Learn More
Fisherbrand™ Paddle Blender Sacchetti
Le borse Fisherbrand Paddle Blender si adattano al Fisherbrand Paddle Blender e ad altre marche.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.29900kg
Descrizione
- Sterile, sacchetti da 400 mL
- LeDPE vergine di alta qualità
- Risistente a strappi e lacrime
- Adatta la maggior parte dei frullatori a pale
- Disponibile con o senza filtro
Specifica
400 mL | |
Alimenti e altri campioni | |
Frullatori a pale | |
300 x 190 mm |