Learn More
Atago™ PAL-27S Model Pocket Soy Milk Refractometer
Marca:  Atago™ 4427
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11757328
  • 705.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Pocket Soy Milk Refractometer
PAL-27S
0.1% Resolution/0.1°C Temperature
100 g
109 mm
31 mm
10°C to 100°C
2xAAA Batteries
0 to 20 Soy Milk
±0.2% Soy milk/±1°C Temperature
IP65
31 x 55 x 109 mm
55 mm
10°C to 40°C
0.1°C