Learn More
Pamoic acid, 99%
Codice prodotto. p-7022427
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11492218
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15207.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 130-85-8 | C23H16O6 | 388.38 g/mol
Pamoic acid is used in preparation of repository derivatives of medicinal agents, used in pharmacology to increase the solubility of a drug in water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pamoic acid is used in preparation of repository derivatives of medicinal agents, used in pharmacology to increase the solubility of a drug in water.
Solubility
Soluble in nitrobenzene, pyridine
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130-85-8
Formula molecolare C23H16O6
Molecular Weight (g/mol) 388.38
Numero MDL MFCD00004079
InChI Key WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
PubChem CID 8546
ChEBI CHEBI:50186
IUPAC Name 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pamoic Acid
Punto di fusione >300°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Beilstein 901319
Indice di Merck 14,7005
Informazioni di solubilità Soluble in nitrobenzene, pyridine
Peso formulazione 388.38
Percent Purity 99%
Quantità 50 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pamoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Pamoic acid