missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pannexin-1 Antibody (SR1841), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-22226-100ul
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Pannexin-1 Monoclonal antibody specifically detects Pannexin-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Specifica
| Pannexin-1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| SR1841 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50 | |
| MGC21309, MRS1innexin, pannexin 1, pannexin-1, PX1, UNQ2529 | |
| A synthesized peptide derived from human Pannexin-1 (Uniprot #: Q96RD7) | |
| 100 μg | |
| Neuroscience | |
| 24145 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto