missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pannexin-1 Antibody (SR1841), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
406.00€ - 539.00€
Specifica
| Antigene | Pannexin-1 |
|---|---|
| Clone | SR1841 |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18638554
|
Novus Biologicals
NBP3-22226-100ul |
100 μg |
539.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18603155
|
Novus Biologicals
NBP3-22226-50ul |
50 μg |
406.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Pannexin-1 Monoclonal antibody specifically detects Pannexin-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ImmunoprecipitationSpecifica
| Pannexin-1 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| MGC21309, MRS1innexin, pannexin 1, pannexin-1, PX1, UNQ2529 | |
| A synthesized peptide derived from human Pannexin-1 (Uniprot #: Q96RD7) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1841 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 24145 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto