Learn More
Brady™ Etichette in carta per stampante J2000
L’etichetta in carta B-2550 è può essere stampata a colori e in sito con la stampante per etichette a colori BradyJet J2000.
Marca:  Brady™ 151126
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.37900kg
Codice prodotto. 17110461
  • 150.00€ / pezzi 850
Spedizione stimata: 05-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • L’etichetta è una soluzione economica per l’etichettatura temporanea in generale ed è utilizzabile per etichettare confezioni.
Specifica
Specifica
Permanent Acrylic
Matte
Paper
Inkjet
Non-sterile
-40°C
-40°C to +60°C
0.175 mm
31.75 mm
69.85 mm
399 g
White
Roll
Front
Labels
BradyJet J2000 Color Label Printer
850 Labels/Roll
0.0069 in.
1.25 in.
2.75 in.
31.75 mm