Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Bulkhead Union
Excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
107.00€ - 114.00€
Specifica
Product Type | Compression Bulkhead Union |
---|---|
Descrizione | Compression Connection |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PFA |
Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11760399
|
Cole-Parmer™
31320-82 |
1/8 in. |
114.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11750399
|
Cole-Parmer™
31320-83 |
1/4 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Superior chemical resistance with durable PFA composition.
- Get a tight seal at higher pressures.
- Withstand higher pressures than barbed fittings.
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Specifica
Compression Bulkhead Union | |
Autoclavable | |
Autoclave or Ethylene Oxide |
Compression Connection | |
PFA | |
Clear |