Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Reducing Compression Union
Excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
Marca:  Cole-Parmer™ 31320-03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11780639
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Get a tight seal at higher pressures.
  • Withstand higher pressures than barbed fittings.
  • Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Specifica
Specifica
Reducing Compression Union
Autoclavable
1/2 x 1/4 in.
1/4 in.
Clear
375°F
Compression Connection
PFA
1/2 in.
Autoclave or Ethylene Oxide
150 psi
175°C