Learn More
PBS, (1X PBS Liq.), w/o Calcium and Magnesium, 100mL, MP Biomedicals
Codice prodotto. 17398593 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 17398593
Marca: MP Biomedicals 091860449