Learn More
Bohlender™ Silicone-lined Screw Caps
Click to view available options
Materiale:
TP 220
Descrizione
- TP220 Construction
- Silicone-lined
- GL-18
- Red
- Without center hole
Specifica
Rivestimento interno chiusura | Silicone |
Materiale chiusura | TP 220 |
Colore | Red |
Da utilizzare con (applicazione) | For closing bottles and vessels with GL threads |
Materiale | TP 220 |
Temperature Range (Metric) | –42 to 180°C |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 18 |