Learn More
PCDH11Y Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | PCDH11Y |
---|---|
Concentrazione | 0.18 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899544
|
Proteintech
20069-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889544
|
Proteintech
20069-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The antibody can recognize PCDH11X and PCDH11Y.
This gene belongs to the protocadherin gene family, a subfamily of the cadherin superfamily. The encoded protein consists of an extracellular domain containing 7 cadherin repeats, a transmembrane domain and a cytoplasmic tail that differs from those of the classical cadherins. The gene is located in a major X/Y block of homology and its most closely related cadherin superfamily member is located in this homologous region on the X chromosome. The protein is thought to play a fundamental role in cell-cell recognition essential for the segmental development and function of the central nervous system. Transcripts arising from alternative splicing encode isoforms with N- and C-terminal variation.Specifica
PCDH11Y | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BZA7, Q9BZA8 | |
27328, 83259 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
PCDH11Y |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PCDH PC, PCDH Y, PCDH11, PCDH11X, PCDH11Y, PCDH22, PCDHY, Protocadherin 11, protocadherin 11 Y linked, Protocadherin 22, Protocadherin PC, Protocadherin prostate cancer | |
PCDH11X, PCDH11Y | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |