Learn More
PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), Rabbit Polyclonal Antibody.
201.00€ - 775.20€
Specifica
Antigene PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen)
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Rabbit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
12603427
Vedere i documenti
Epredia
RB-9055-P0
100 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12613427
Vedere i documenti
Epredia
RB-9055-P1
500 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12693417
Vedere i documenti
Epredia
RB-9055-P
1 mL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12643427
View Documents
Epredia
RB-9055-R7
7 mL Prediluted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Expression of proliferating cell nuclear antigen (PCNA) or cyclin or polymerase delta auxiliary protein is elevated in the nucleus during late G1 phase immediately before the onset of DNA synthesis, becoming maximal during S-phase and declining during G2 and M phases. PCNA/cyclin may act as an auxiliary protein of DNA polymerase-delta to play a fundamental role in the initiation of cell proliferation.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not known
Immunogen: Recombinant human PCNA protein
Molecular Weight: 36kDa
Positive Control: Raji cells, Tonsil, Lymph node, and small intestine
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Specifications
Specifications
PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen)
Polyclonal
Rabbit
Cell Cycle
Recombinant human PCNA protein
Primary
Western Blot
Unconjugated
IVD