Learn More
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR
In polipropilene senza lubrificanti o additivi chimici che possono contaminare reagenti e campioni. Il tappi BrandTech™ PCR in strip da12- sono autoclavabili e privi di RNasi, DNasi e DNA. I tappi sono a cupola e sono disponibili in una vasta gamma di colori per una facile identificazione dei campioni.
Marca: BRAND™ 781294
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.72160kg
Descrizione
Manufactured from high-quality virgin plastics for excellent, reproducible results in most PCR applications, and are manufactured without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples.- Autoclavable
- RNase-, DNase-, and DNA-free
- All 12-Strip caps are domed and available in a variety of colors for sample identification
Specifica
Blue | |
Domed | |
Yes | |
Autoclavable |
PCR tubes | |
Polypropylene | |
Yes | |
Tube Strip Cap |