Learn More
Brady™ PCR Tube Label for Thermal Transfer Printers
Each PCR tube label contains eight smaller, perforated labels in a single label strip that can be applied on eight PCR tubes in a rack.
Marca:  Brady™ 198751
195.36 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.20000kg
Codice prodotto. 16449665
  • 231.00€ / 1 rotolo
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Can easily be torn into separate labels due to perforations
  • For use with Thermal Transfer Printers
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
White
FreezerBondz™ Polyester
Non-sterile
BradyPrinter i5100, i7100, BradyPrinter PR Plus, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers
8
Rectangle
0.081 mm
9.5 mm
6.4 mm
Permanent Acrylic
Matte
Thermal Transfer
General Identification, Laboratory Labeling
9.5 mm
2000 Labels
-196°C to +110°C
12.5 mm
9.5 mm
6.4 mm