Learn More
PD-ECGF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | PD-ECGF |
|---|---|
| Concentrazione | 0.21 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16890074
|
Proteintech
12383-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16880074
|
Proteintech
12383-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Platelet - derived endothelial growth factor (PD-ECGF), same as thymidine phosphorylase (TP) or gliostatin. In the presence of inorganic orthophosphate, it catalyses the reversible phospholytic cleavage of thymidine and deoxyuridine to their correspondingbases and 2-deoxyribose-1-phosphate. It is both chemotactic and mitogenic for endothelial cells and a non-heparin binding angiogenic factor present in platelets. It is also invoved in transformation of fluoropyrimidines, cytotoxic agents used in the treatment of a variety of maligcies, into active cytotoxic metabolites.Specifica
| PD-ECGF | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P19971 | |
| 1890 | |
| PD-ECGF Fusion Protein Ag3052 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TYMP |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ECGF1, Gliostatin, hPD ECGF, MNGIE, PD ECGF, PDECGF, TdRPase, thymidine phosphorylase, TP, TYMP | |
| TYMP | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |