Learn More
asecos™ PE IBC Station with PE Pallet
The PE IBC Station is approved for the safe storage of water pollutants.
1367.40€ - 2180.42€
Specifica
Colore | Blu |
---|---|
Capacità (sistema imperiale) | 264.2 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 1000 L |
Materiale | Polietilene |
Tipo | IBC Spill Pallet |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17836566
|
asecos™
15477 |
1430.00 mm |
1367.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17816506
|
asecos™
15480 |
2260.00 mm |
2180.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
- Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
- Ideal for storing 1,000 litre IBC or small containers
- 2,000 kg load capacity per storage area depending on the self-weight of the container
- Ideal suited for storing liquids with a maximum specific weight of up to 1,800 kg/m3
Specifica
Blu | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet | |
1430.00 mm |
264.2 gal. | |
Polietilene | |
56.30 in. |