Learn More
asecos™ PE Storage Can with Screw Cap
The PE Storage Can is ideal for the safe storage and internal transport of liquids, such as acids or lyes.
66.78€ - 68.90€
Specifica
Colore | Giallo |
---|---|
Materiale | Polietilene |
Larghezza (sistema imperiale) | 3.94 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 100.00 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17876346
|
asecos™
40093 |
1 L |
66.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17826526
|
asecos™
40094 |
2 L |
68.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With stainless steel screw cap (1.4301), PTFE seal
- Incl. multilingual safety sticker to designate the contents
Specifica
Giallo | |
Polietilene | |
3.94 in. | |
100.00 mm |