Learn More
asecos™ PE Sump Pallet with PE Palett
The PE Sump Pallet is approved for the safe storage of water pollutants.
499.26€ - 711.26€
Specifica
Colore | Blu |
---|---|
Capacità (sistema imperiale) | 58.1 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 220 L |
Materiale | Polietilene |
Tipo | Painted Spill Sump |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17816366
|
asecos™
40051 |
34 kg |
711.26€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17886376
|
asecos™
40047 |
37 kg |
499.26€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- PE blue
- Grid: pallet PE
- Sump capacity: 220 litres
Specifica
Blu | |
220 L | |
Painted Spill Sump | |
1330.00 mm | |
1330.00 mm |
58.1 gal. | |
Polietilene | |
52.36 in. | |
52.36 in. |