Learn More
3M™ Cuffie auricolari Peltor™ Kid H510AK
Le Cuffie auricolari 3M™ Peltor™ Kid H510AK sono il nostro dispositivo di protezione dell'udito verde neon per i più giovani, compresi i bambini di età superiore ai 5 anni. Sono leggere, con grandi cuscinetti morbidi che sono facili da sostituire e migliorano anche il comfort e la vestibilità. Sono caratterizzate da coppe a basso profilo e bardatura temporale profilata in filo.
Marca: 3M™ 7100141471
197.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.19500kg
Descrizione
- Goditi concerti di musica, festival, fuochi d'artificio, sport motoristici e attività in esterni in sicurezza per la famiglia sapendo che l'udito dei tuoi bambini è protetto con 3M™ Cuffie auricolari Peltor™ Kid H510AK.
- Vivaci nei colori e facilmente visibili, le nostre cuffie verde neon sono disponibili solo nella versione a bardatura temporale e offrono protezione fino a 27 dB, inoltre possono essere utilizzate con livelli di rumore compresi tra 87 e 98 dB.
- Questi prodotti sono appositamente progettati per i più giovani di età superiore ai 5 anni, con grandi cuscinetti morbidi per contribuire a ridurre la pressione intorno alle orecchie e migliorare il comfort e la vestibilità, oltre a ridurre l'accumulo di calore. Cuscinetti e inserti sostituibili aiutano a mantenerli puliti e sono facili da cambiare.
- Caratterizzate da coppe a basso profilo e bardatura temporale profilata in filo, queste cuffie auricolari sono leggere e riutilizzabili.
Specifica
87 to 98 dB | |
Reusable | |
Black | |
Over-the-head |
No | |
Yes | |
No | |
No |