Learn More
Pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate |
CAS min. % | 94.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
IUPAC Name | (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 2-morpholin-4-ylbenzoate |
Peso formulazione | 373.28 |
Percent Purity | 95% |