Learn More
Perfluoro-compound FC-40(TM), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Perfluoro-compound FC-40™ |
Colore | Colorless |
Densità | 1.8700g/mL |
Punti di ebollizione | 158°C to 173°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 250 g |
Viscosità | 1.6-2.8cSt (25°C) |
Peso formulazione | 650 |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Perfluoro-compound FC-40]TS
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.