Learn More
Perilipin-2/ADFP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NB110-40877
Codice prodotto. 18797653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    766.00€
    724.50€ / 0.10mL
    Risparmia 41.50€
    5% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Perilipin-2/ADFP Polyclonal specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Dual RNAscope ISH-IHC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polyclonal
Human, Mouse
IgG
Certificati
Promozioni
Promozioni
For Research Use Only