Learn More
Perilipin-2/ADFP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
357.00€ - 724.50€
Specifica
| Diluizione | Western Blot 2 ug/ml, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 35041644), Dual RNAscope ISH-IHC |
|---|---|
| Classificazione | Polyclonal |
| Simboli geni | PLIN2 |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Content And Storage | Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Codice del prodotto | Marca | dimQuantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | dimQuantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18715203
|
Novus Biologicals
NB110-40877SS |
378.00€ 357.00€ / 25µL Risparmia 21.00€ 5% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
|
18797653
|
Novus Biologicals
NB110-40877 |
766.00€ 724.50€ / 0.10mL Risparmia 41.50€ 5% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
Perilipin-2/ADFP Polyclonal specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Dual RNAscope ISH-IHC.Specifica
| Western Blot 2 ug/ml, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 35041644), Dual RNAscope ISH-IHC | |
| PLIN2 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Polyclonal | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only