Learn More
Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Robotic Tips
Volume ranges from 20 to 200μL
Marca:  Axygen™ RRF-25-C-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.80000kg
Codice prodotto. 11370285
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Racked
  • Black and Clear tips available
  • With Liquid level sensing
  • Nonsterile and Presterilized tips
  • Blue, Red and Green rack color inserts
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Specifica
Specifica
25 μL
Sterile
Green
DNase, RNase, and Pyrogen free
Automation, Round
50 Racks/Cs.
Polyethylene
Filtered
Clear
Autoclavable
Rack
SBS Rack
PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head