Learn More
Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Robotic Tips
Volume ranges from 20 to 200μL
Marca:  Axygen™ RRP-20-C-R
Dettagli aggiuntivi : Peso : 11.30000kg
Codice prodotto. 12752916
  • 905.00€ / pezzi 4800
Spedizione stimata: 22-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Racked
  • Black and Clear tips available
  • With Liquid level sensing
  • Nonsterile and Presterilized tips
  • Blue, Red and Green rack color inserts
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Specifica
Specifica
20 μL
Non-sterile
Blue
DNase, RNase, and Pyrogen free
Automation, Round
50 Racks/Cs.
Polypropylene
Non-Filtered
Clear
Autoclavable
Rack
SBS Rack
PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head