Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™ per M610, M611, BMP61, M710 e BMP71
I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d’uso e permanenza per creare un’identificazione durevole di alta qualità.
349.00€ - 1190.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
---|---|
Tipo di adesivo | Non-adhesive |
Finitura | Matte |
Formato | Die-cut |
Materiale | Polyolefin |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Diametro dei cavi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Diametro dei cavi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17898234
|
Brady™
174448 |
Red | 0.335 x 1.75 in. | 8.51 mm | 20 to 10 AWG |
525.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17859044
|
Brady™
174499 |
Yellow | 0.182 x 1 in. | 4.62 mm | 28 to 20 AWG |
835.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17848794
|
Brady™
174505 |
Yellow | 0.182 x 1.75 in. | 4.62 mm | 28 to 20 AWG |
1120.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17848354
|
Brady™
174421 |
Yellow | 0.235 x 1 in. | 5.97 mm | 22 to 16 AWG |
349.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17848374
|
Brady™
174428 |
Yellow | 0.235 x 1.75 in. | 5.97 mm | 22 to 16 AWG |
470.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17868404
|
Brady™
174439 |
Yellow | 0.335 x 1 in. | 8.51 mm | 20 to 10 AWG |
389.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17828984
|
Brady™
174449 |
Yellow | 0.335 x 1.75 in. | 8.51 mm | 20 to 10 AWG |
525.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17898774
|
Brady™
174461 |
Yellow | 0.439 x 1 in. | 11.15 mm | 16 to 8 AWG |
472.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17808984
|
Brady™
174466 |
Yellow | 0.439 x 1.75 in. | 11.15 mm | 16 to 8 AWG |
635.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17889094
|
Brady™
174475 |
Yellow | 0.645 x 1 in. | 16.38 mm | 12 to 4 AWG |
695.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17838854
|
Brady™
174481 |
Yellow | 0.645 x 1.75 in. | 16.38 mm | 12 to 4 AWG |
935.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17858854
|
Brady™
174490 |
Yellow | 0.851 x 0.583 in. | 21.62 mm | 8 to 1 AWG |
1190.00€
pezzi 3000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17838934
|
Brady™
174486 |
Yellow | 0.851 x 1 in. | 21.62 mm | 8 to 1 AWG |
805.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17859184
|
Brady™
174491 |
Yellow | 0.851 x 1.75 in. | 21.62 mm | 8 to 1 AWG |
1085.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17838364
|
Brady™
174447 |
Orange | 0.335 x 1.75 in. | 8.51 mm | 20 to 10 AWG |
525.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
- I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d'uso e permanenza per creare un'identificazione durevole di alta qualità.
- I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
- Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
- Resistenti al freddo e ritardati alla fiamma con temperatura di utilizzo da -55 a 135°C (da -67 a 275°F)
- Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme a RoHS; UL Recognized
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
- Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R4310 per le stampanti per etichette M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 o il codice prodotto M7-R4300 per le stampanti per etichette M710/BMP71
Spécification
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
Matte | |
Polyolefin | |
Non-sterile | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
-67°F to +275°F |
Non-adhesive | |
Die-cut | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
Rectangle | |
-55°C to +135°C |