Learn More
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode Chamber
Petri Dish Platinum Electrode Chamber for ex vivo tissues gene or drug delivery.
1555.00€ - 1595.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 |
---|---|
Materiale | Glass, Platinum |
Linea di prodotti | BTX Electroporation |
Product Type | Electroporation accessory |
Include | Petri Dish Electrode Chamber Only |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni gap (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni gap (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15417340
|
BTX™
450506 |
15 mm |
1595.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15497330
|
BTX™
450504 |
5 mm |
1555.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Simple and easy to use
- Available in 5 and 15 mm
- Reusable, lab-grade Pyrex glass
Specifica
ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 | |
BTX Electroporation | |
Petri Dish Electrode Chamber Only | |
5 mm | |
Banana Plug to Micrograbber |
Glass, Platinum | |
Electroporation accessory | |
0.2 in. | |
Non-sterile | |
Square Wave |